Learn More
Small Volume Sample Cups, Clarified Polypropylene, Cylindrical Bottom, 9.1 x 23.6 mm (1.2 mL), 2000/pack
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outside | 9.1 mm |
| Quantità | 2000/Pk. |
| Capacità (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Materiale | Clarified Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 23.6 mm |