missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMARCA2, Mouse anti-Human, Clone: 2D12, Abnova™

Codice prodotto. 16125485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16125485 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16125485 Fornitore Abnova N. del fornitore H00006595M06.100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: KILLDPNSEEVSEKDAKQIIETAKQDVDDEYSMQYSARGSQSYYTVAHAISERVEKQSALLINGTLKHYQLQGLEWM

Specifica

Antigene SMARCA2
Applicazioni ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 2D12
Coniugato Unconjugated
Formulazione In 1x PBS, pH 7.4
Gene SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2
N. accesso geni NM_003070
Alias gene BAF190/BRM/FLJ36757/MGC74511/SNF2/SNF2L2/SNF2LA/SWI2/Sth1p/hBRM/hSNF2a
Simboli geni SMARCA2
Specie ospite Mouse
Immunogeno SMARCA2 (NP_003061, 659 a.a. ∼ 735 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6595
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Product Type Antibody
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.