Learn More
SMARCA4 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 2E6B6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene SMARCA4
Clone 2E6B6
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808555
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66561-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898545
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66561-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins and is similar to the brahma protein of Drosophila. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI, which is required for transcriptional activation of genes normally repressed by chromatin. In addition, this protein can bind BRCA1, as well as regulate the expression of the tumorigenic protein CD44. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
SMARCA4
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ATP dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, BRG1, BRG1 associated factor 190A, hSNF2b, Protein brahma homolog 1, Protein BRG 1, SMARCA4, SNF2, SNF2 BETA, SNF2B, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, Transcription activator BRG1
Smarca4
IgG2b
Protein A
Antibody
2E6B6
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
P51532, Q8K1P7
171379, 6597
SMARCA4 Fusion Protein Ag16256
Primary
-20°C
SMARCA4