Learn More
Slice™ Smart-Retracting Utility Knife
Codice prodotto. 16443639
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16443639 Black/Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16443639 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.30€
    37.08€ / pezzi 1
    Risparmia 19.22€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Durable utility cutter features finger-friendly™ safety blade made from advanced ceramics
  • Handle type: smart-retracting
  • Smart retraction requires slider engagement and cutting pressure to keep blade exposed
  • Ergo Pull™ slider reduces strain
  • Compatible blades: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Ambidextrous design
  • Chemically inert blade never rusts
  • No-tool blade change
  • Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.06 in.
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Materiale GFN, POM, Stainless Steel, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Blue
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.35 oz.
Peso (sistema metrico) 66.6 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.41 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.7 mm
Tipo di maniglia Smart-retracting
Product Type Box Cutter, Utility Knife