Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Disposable Spatulas, Blue
Codice prodotto. 11740579 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210mm
Dimensione della confezione:
pezzi 300
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11740579 210mm pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11740579 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0626518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.55€
    52.04€ / pezzi 300
    Risparmia 14.51€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce cross-contamination with these polypropylene disposable spatulas. ™ Spatulas feature both a scoop end and a spatula end.
  • Disposable polypropylene (PP) spatulas
  • Use as a spatula, stir rod, or policeman
  • Contoured end is shatter resistant even when exposed to liquid nitrogen
  • Flexible enough to fit into many small containers to scrape or collect samples
  • Hollow core reduces heat and cold transfer
  • Can be used with dilute acids and bases
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Quantità 300Pack
Autoclavabile Sì
Forma Scoop End, Spatula End
Colore Blu
Monouso Sì
Product Type Spatula
Da utilizzare con (applicazione) For chemical and biological material transfer, collection, and manipulation, used with dilute acids and bases, reduce cross-contamination
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 210mm