Learn More
Thermo Scientific™ Smart2Pure 12 Water Purification System RO Membrane with Integrated Pretreatment
Codice prodotto. 11347141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo cartuccia:
Membrana a osmosi inversa
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo cartuccia Dimensione della confezione
11347141 Membrana a osmosi inversa Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11347141 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 09.2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    535.00€ / pezzi 1
    Risparmia 40.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
  • RO membrane with integrated pretreatment
  • For use with Smart2Pure water purification system
  • 12L/hr flow rate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo cartuccia Membrana a osmosi inversa
Descrizione Reverse osmosis with integrated pretreatment
Portata 12 L/hr.
Tipo di acqua prodotto RO Water
Da utilizzare con (applicazione) AA, IC, ICP, standard buffer
Portata RO 12L/hr
Product Type Sistema di purificazione dell'acqua