Descrizione
- Design robusto con serratura per proteggere i rotoli e ridurre i furti negli ambienti più difficili
- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
- Alta capacità per una manutenzione ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta
- Sistema igienico: si tocca solo lo strappo che si utilizza
Specifica
Specifica
| Product Type | Toilet Paper Dispenser |
| Colore | White |
| Alternate Part Number | 7322540803891 |
| Capacità | Bathroom Tissue |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Mini |