Learn More
Beskrivelse
- Bilancia perfettamente costi e gestione con la nostra carta igienica SmartOne™
- Migliora l'igiene con il sistema a erogazione singola: gli ospiti toccano unicamente la carta che utilizzano
- Riduci il rischio di esaurimento della carta grazie al dispenser ad alta capacità
- Il sistema di rimozione rapida dell'anima SmartCore™ consente di risparmiare tempo grazie alle ricariche facili e veloci
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Toilet Tissue Roll |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 122.05 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 111.6 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.28 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 13.4 cm |
| Colore | White |
| Strato | 2-ply |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?