Learn More
Techsit™ Sgabello sit-stand Smartsit
Descrizione
- Sgabello Sit Stand unico nel suo genere - Regolazione dell'altezza con la punta delle dita.
- Movimento girevole e oscillante per una posizione ergonomica ideale.
- Sedile in vinile antimicrobico nero.
- Telaio completamente chiuso, facile da pulire
- 5 anni di garanzia.
- Capacità peso di 150 kg
- Idonea per camera bianca Classe 5
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Certificazione/Conformità | Cleanroom Class 5 |
| Materiale del telaio | Plastic, Steel |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 150 kg |
| Altezza seduta | 590 to 830 mm |
| Tappezzeria | Vinyl |
| Warranty | 5 Year |
| Peso (sistema metrico) | 8 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 440 mm |
| Vedi altri risultati |