Learn More
LevGo™ Lame per rasoi di sicurezza
Codice prodotto. 15316558
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15316558 Small pezzi 100
15326558 Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15316558 Fornitore LevGo™ Supplier No. 30202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    24.12€ / pezzi 100
    Risparmia 3.08€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Say no to dangerous sharps. SmartSlicer™ Safety Razor Blades won't scratch surfaces when cutting agarose gels.
  • Cleanly slice agarose gels* right on the light box without scratching the surface.
  • Ideal for cutting soft tissue and plant matter.
  • Adjust the size required by simply cutting with scissors.
  • Available in two sizes and made in the USA from food grade PET.
  • Supplied in packs of 100.
Specifications
Materiale della lama PET per alimenti
Product Type Blade
Da utilizzare con (applicazione) Taglio gel di agarosio, taglio di tessuti molli e vegetali
Size Small
Monouso Sì
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0,22 mm
Certificazione/Conformità Food Grade
Quantità 100/conf.
Graduato No