Learn More
R&D Systems™ SMER 3
Codice prodotto. 18035012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18035012 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18035012 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4375/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of E3 ubiquitin ligase
Selective inhibitor of a yeast SCF family E3 ubiquitin ligase (SCFMet30) in vitro and in vivo. Induces the expression of MET genes; blocks cell proliferation. Enhancer of rapamycin (Cat. No. 1292).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67200-34-4
Formula molecolare C11H4N4O2
Specifica
Materiale o nome chimico SMER 3
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 224.18
Purezza >98%
Peso molecolare 224.18