Learn More
SMER18, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497568
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497568 10 mg 10mg
16467506 100 mg 100mg
16460048 5 mg 5mg
16403597 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16497568 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18672
MedChemExpress SMER18 is a small molecule enhancer of rapamycin which act as a mTOR-independent autophagy inducer.
SMER18 is a small molecule enhancer of rapamycin which act as a mTOR-independent autophagy inducer.
Specifica
Materiale o nome chimico SMER18
CAS 944153-47-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H14ClNO2
Quantità 10 mg
SMILES C/C(NC1=CC=CC(O)=C1)=C/C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 287.74
Peso formulazione 287.74
Percent Purity 98.6%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only