missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SMG7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15764031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15764031 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15764031 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA556119

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RDFSNETEQH TYSQDEQLCW TQLLALFMSF LGILCKCPLQ NESQEESYNA YPLPAVKVSM DWLRLRPRVF QEAVVDERQY IWPWLISLLN SFHPHEEDLS SISATPLPEE FELQGFLALR PSFRNLDFSK GHQGI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 95%.

SMG7 is involved in nonsense-mediated mRNA decay (Fukuhara et al., 2005 [PubMed 15721257]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene SMG7
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.05 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene SMG7
N. accesso geni Q92540
Alias gene 9430023P16Rik; breast cancer-associated antigen SGA-56M; C1orf16; EST1 telomerase component homolog C; Est1c; EST1-like protein C; ever shorter telomeres 1C; hSMG-7; KIAA0250; mKIAA0250; Protein SMG7; SGA56M; Smg7; SMG-7 homolog; smg-7 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor; Smg-7 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans); SMG7 nonsense mediated mRNA decay factor; SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor
Simboli geni SMG7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein corresponding to Human SMG7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89607).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9887
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.