Learn More
Justrite™ Smokers Cease-Fire™ Cigarette Butt Receptacle
Codice prodotto. 12920225
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Nero fantasia
Peltro
Pietra beige
Terracotta
Verde bosco
Materiale:
HDPE
Polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale unitSize
12920225 Pietra beige Polietilene Pezzo
10162282 Nero fantasia Polietilene Pezzo
10021092 Peltro HDPE Pezzo
11944996 Terracotta HDPE Pezzo
10122332 Verde bosco Polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12920225 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 26800B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.45€
    112.41€ / pezzi 1
    Risparmia 128.04€
    53% Sconto
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Innovative design limits flow of oxygen to safely and quickly extinguish cigarettes
  • Per la raccolta sicura dei mozziconi di sigarette
  • Struttura in HDPE con additivo ignifugo e protezione UV resistente a ruggine, ammaccature, incrinature o squamature
  • Secchio con rivestimento in acciaio galvanizzato, per ridurre il rischio di incendi e semplificare la pulizia
  • Esclusiva apertura nel parapioggia per impedire l'ingresso di acqua e l'inserimento di altri tipi di rifiuti, per ridurre ulteriormente il rischio di incendi
  • In ambienti molto umidi, l'esclusiva struttura interna con “bordo anticondensa” previene la fuoriuscita della condensa di catrame
  • Anelli di ancoraggio per una maggiore sicurezza e stabilità in caso di maltempo
Order Info
Dimensioni (diam. est. x A): 16.5 x 38.5 poll. (41.9 x 97.8cm).
Certifications
ADA compliant. FM fire tested and approved by FM Global.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 l
Certificazione/Conformità FM, ADA
Diametro (sistema metrico) esterno 41.9 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 16.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 4 galloni
Colore Pietra beige
Altezza (sistema metrico) 97.8 cm
Quantità Confezioni singole
Forma Rotondo
Peso (sistema imperiale) 14.5 libbre
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Include Secchio con rivestimento in acciaio galvanizzato
Materiale rivestimento interno Acciaio galvanizzato
Da utilizzare con (applicazione) Limita l'apporto di ossigeno per spegnere in modo rapido e sicuro le sigarette
Altezza (sistema imperiale) 38.5 in.
Materiale Polietilene
Product Type Contenitore per mozziconi di sigaretta