Learn More
Bel-Art™ Raschietti lisci resistenti agli agenti chimici
Codice prodotto. 10696731
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
25 cm
91 cm
183 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Dimensione della confezione
10696731 91 cm Pezzo
10369740 25 cm Pezzo
10359790 183 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696731 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F368310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    138.52€ / pezzi 1
    Risparmia 30.48€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Raschietti lisci e resistenti agli agenti chimici utili per rimuovere i residui dai filtri, pulire contenitori, miscelare e distribuire solidi all'interno di fluidi, distribuire paste su grandi aree
  • Morbido, in LDPE di grado FDA
  • Rastremati da 9.5 mm fino al bordo dello scalpello
  • L'estremità superiore si estende nel gambo esagonale largo 35 mm
Specifica
Product Type Scraper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) L 15.2 x P 12.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di raschiatura, distribuzione, agitazione o rimozione di residui
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 91 cm
Materiale Morbido, in LDPE di grado FDA