Learn More
Sartorius™ Smooth Surface Filter Discs Qualitative Filter Papers, Grade: 3 w
Used for analytical and technical purposes.
8.50€ - 57.50€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Velocità di filtraggio | 15μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Grado | 3 w |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10032441
|
Sartorius™
FT-3-308-270 |
270 mm |
35.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10245991
|
Sartorius™
FT-3-308-185 |
185 mm |
20.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10554191
|
Sartorius™
FT-3-308-320 |
320 mm |
57.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10659151
|
Sartorius™
FT-3-308-070 |
70 mm |
10.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10082401
|
Sartorius™
FT-3-308-125 |
125 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10317841
|
Sartorius™
FT-3-308-110 |
110 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10787042
|
Sartorius™
FT-3-308-150 |
150 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10114381
|
Sartorius™
FT-3-308-055 |
55 mm |
8.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10082371
|
Sartorius™
FT-3-308-090 |
90 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10419701
|
Sartorius™
FT-3-308-240 |
240 mm |
35.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For routine analyses like clarification, determination of substances
- Discs with a center hole for technical applications
- Made of refined pulp and cotton linters with >95% α-cellulose content
- Smooth surface
- Wet-strengthened
Specifica
Disc | |
15μm/sec. | |
3 w | |
0.14 mm |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
100 Pack | |
Qualitative Filter Paper |