Learn More
Gilac™ Smooth Wooden Handle
Codice prodotto. 17988501
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17988501 Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17988501 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.93€
    3.90€ / pezzi 1
    Risparmia 2.03€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Smooth Wooden Handle with 24 mm diameter is special for bakery and pastry.
  • Special for bakery and pastry.
Specifica
Product Type Broom Handle
Codice colore Orange
Colore Orange
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Color-coded Yes
Materiale Wood
Diametro (sistema metrico) 24 mm