Learn More
3M™ Tuta protettiva in SMS
Codice prodotto. 13413686
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Da 174 a 181 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) unitSize
13413686 X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm pezzi 20
13493676 2 X-Large 73 to 76 in. 186 to 194 cm pezzi 20
13403686 Large 69 to 71 in. Da 174 a 181 cm pezzi 20
13483676 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
13473676 Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm pezzi 20
13423686 3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm pezzi 20
13433686 4X-Large 78 to 81 in. 200 to 206 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13413686 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Per applicazioni non pericolose. Le tute blu monouso Serie 4500 in polipropilene offrono una protezione di Categoria I.
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polietilene
Colore Blu
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Hood Type 2 inserti
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Ribattuta
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category I
Modello 4500B
Misura petto (sistema imperiale) 43 to 45 in.
Misura petto (sistema metrico) 108 to 115 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per uso domestico in applicazioni di fai da te, applicazioni di pulizia e manutenzione nell'industria leggera o in ambienti dove l'igiene e la pulizia rivestono un ruolo importante
Altezza (sistema imperiale) 70 to 74 in.
Altezza (sistema metrico) 179 to 187 cm