Learn More
Smurf1-IN-A01, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490687
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490687 50 mg 50mg
16473046 25 mg 25mg
16425276 100 mg 100mg
16424368 10 mg 10mg
16407087 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16490687 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY110195
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Specifica
Materiale o nome chimico Smurf1-IN-A01
CAS 1007647-73-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H20ClF3N4O3S
Quantità 50 mg
Sinonimo A01
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (121.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4C(C)=CC=N4)C=C3)=O)CC2)=O
Molecular Weight (g/mol) 512.93
Peso formulazione 512.93
Percent Purity 99.58%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only