Learn More
behr Labor-Technik™ SMX30 Behrotest™ Workstation for Soxhlet Extraction
Codice prodotto. 10151992
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10151992 30 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10151992 Fornitore behr Labor-Technik™ N. del fornitore B00218422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10972.50€
    7436.31€ / pezzi 1
    Risparmia 3536.19€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for Soxhlet extraction system.
  • Used in solvent extraction process
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soxhlet Extraction System
Product Type Workstation
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Include Six sample holders
Da utilizzare con (applicazione) Work bench for extraction of solvents