Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
Codice prodotto. 17860015
Cambia vista
Click to view available options
Head Style:
Binocular
Trinocular
Stile della base:
LED Stand
Plain Stand
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Head Style Stile della base Dimensione della confezione
17860015 Trinocular LED Stand Pezzo
17847285 Binocular Plain Stand Pezzo
17826011 Binocular LED Stand Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17860015 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100201300181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.10€
    846.88€ / pezzi 1
    Risparmia 173.22€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
  • Greenough Zoom Optical System
  • 45° stereomicroscope head
  • 6:1 zoom ratio
  • Diopter Adjustment: ±5
Specifica
Stile della base LED Stand
Potenza di ingrandimento 10X
Tipi di obiettivo Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X)
Head Style Trinocular
Tipo di illuminazione R2 LED
Eyepiece WF 10X/20 mm
Distanza operativa 100 mm