Learn More
Motic™ SMZ-160-Trinocular head
Codice prodotto. 17857285
Cambia vista
Click to view available options
Head Style:
Trinocular
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Head Style Dimensione della confezione
17857285 Trinocular Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17857285 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101010100921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00€
    537.74€ / pezzi 1
    Risparmia 79.26€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
This Trinocular Head is compatible with the SMZ-160 microscope.
  • SMZ-160-Trinocular Head.
  • Includes 2 10x/20 mm eyepieces.
Specifica
Include 2 eyepieces of 10X/20 mm
Potenza di ingrandimento 10X
Tipi di obiettivo None
Field of View 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Head only, need also a stand and light
Warranty 5 years
Modello SMZ-160 (Trinocular Head only)
Head Style Trinocular
Tipo di illuminazione None
Da utilizzare con (applicazione) Observation of Sample in 3D
Eyepiece 10x/20 mm