Learn More
R&D Systems™ SN 38
Codice prodotto. 18782664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782664 10 mg 10mg
18742794 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18782664 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2684/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.14€
    212.10€ / 10mg
    Risparmia 22.04€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Active metabolite of CPT-11 (Cat. No. 2688) that inhibits DNA topoisomerase I (IC50 values are 0.74 and 1.9 μM in P388 and Ehrlich cells respectively). Inhibits DNA and RNA synthesis (IC50 values are 0.077 and 1.3 μM respectively) but does not affect protein synthesis. Displays potent antitumor activity against a range of human tumor cell lines (IC50 values are 3.3, 13, 19 and 22 nM for HCT-116, BEL-7402, HL60 and HELA cells respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86639-52-3
Formula molecolare C22H20N2O5
Specifica
Materiale o nome chimico SN 38
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 392.4
Purezza >98%
Peso molecolare 392.411