Learn More
SN-38, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401977
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401977 50 mg 50mg
16486286 100 mg 100mg
16461096 200 mg 200mg
16431696 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16401977 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13704
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico SN-38
CAS 86639-52-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H20N2O5
Quantità 50 mg
Sinonimo NK012
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CC)C5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 392.4
Peso formulazione 392.4
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only