Learn More
sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt, TRC
Codice prodotto. 30012833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012833 10 mg 10mg
30006080 250 mg 250mg
30005269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012833 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG60159010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29849-82-9
Formula molecolare C15H35N2O6P
Molecular Weight (g/mol) 370.42
Sinonimo (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
IUPAC Name cyclohexanamine;[(2R)-2,3-dihydroxypropyl] dihydrogen phosphate
SMILES NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Peso formulazione 370.2233