Learn More
R&D Systems™ SNAP
Codice prodotto. 30001104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001104 50 mg 50mg
18045862 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001104 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0598/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.73€
    491.40€ / 50mg
    Risparmia 58.33€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. A stable analog of endogenous S-nitroso compounds
A stable analog of endogenous S-nitroso compounds. A source of NO in vivo which unlike organic O-nitrates does not induce tolerance. Decomposes slowly in solution with a t½ of 37h.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79032-48-7
Formula molecolare C7H12N2O4S
Specifica
Materiale o nome chimico SNAP
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 220.24
Purezza >98%
Peso molecolare 220.24