Learn More
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente
Codice prodotto. 10495982 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
15 mL
27 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10495982 5 mL pezzi 100
10749644 10 ml pezzi 100
11580535 15 mL pezzi 100
10335582 27 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10495982
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consigliata per l'uso HPLC.
  • A handy and inexpensive vial for uncritical analyses
  • Clear
  • Glass
  • Flat Bottom
Requires: 18mm PE Snap Cap (sold separately, see 11797607).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 5 mL
Stile collo Shell Vial
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND18
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Product Type 3rd Hydrolytic Class