Learn More
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente
Codice prodotto. 10749644 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
15 mL
27 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10749644 10 ml pezzi 100
10495982 5 mL pezzi 100
11580535 15 mL pezzi 100
10335582 27 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10749644
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consigliata per l'uso HPLC.
  • Un pratica e conveniente flacone per analisi acritiche
  • Trasparente
  • Vetro
  • Fondo piatto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 10 ml
Stile collo Fiala 'shell'
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo 0.5 ml
Volume (sistema metrico) di lavorazione 12.7 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND18
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type 3rd Hydrolytic Class