Learn More
WHEATON™ Vial, snap/Clip top, clear
Codice prodotto. 30286524 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
10 mL
15 mL
20 ml
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 162
pezzi 190
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
30286524 7 mL pezzi 190
30286507 10 mL pezzi 190
30286526 15 mL pezzi 162
30286520 20 ml pezzi 162
30286510 30 mL pezzi 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30286524 Fornitore WHEATON™ N. del fornitore 105000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Snap/Clip Top Vials
  • WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
  • The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
  • Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
  • 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23.25 mm
Materiale Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 7 mL
Tipo di chiusura Snap/Clip Cap
Quantità 190/Pk.
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 34 mm
Product Type Vial