Learn More
Beschreibung
- WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
- Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
- The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
- Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
- 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
- The snap caps are sold in packs of 140, 162 and 190 to match vial quantities
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Outer | 22 mm |
| Material | Polyethylene |
| Pre-slit | No |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 190/Pk. |
| For Use With (Equipment) | Vial |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Product Type | Snap Cap |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?