Learn More
Brady™ Snap-On™ Pipe Cover
Codice prodotto. 12779884
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
228 mm
300 mm
420 mm
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
12779884 228 mm 200 mm Pezzo
12789884 300 mm 300 mm Pezzo
12799884 420 mm 420 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12779884 Fornitore Brady™ N. del fornitore 275240
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Snap-On™ Markers is a fast and easy way to mark rusty, wet or oily pipes. The Snap-On™ Pipe Cover is a transparent PVC cover on which you can apply any of the markers in our ranges. The result is that your self-adhesive marker remains readable and well protected.
  • Keeps your self-adhesive markers readable and well protected.
Specifica
Certificazione/Conformità Meet ANSI A13.1 requirements
Descrizione Brady Snap-On Pipe Markers
Colore Transparent
Finitura Gloss
Materiale Plastic
Product Type Pipe Marker
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Etichette per pagina 1
N. per confezione 1 Ea.
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +170°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +77°C
Spessore (sistema imperiale) 0.030 in.
Spessore (sistema metrico) 0.762 mm
Dimensioni (L x P) 228 x 200 mm
Dimensioni (L x P x A) 228 x 200 x 26 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 228 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Alternate Part Number SNAP-ON-1-B817