Learn More
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials
Codice prodotto. 15374769 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 162
pezzi 190
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15374769 10.5 ml pezzi 190
15384769 14 ml pezzi 162
15304779 28 ml pezzi 140
15394769 21 ml pezzi 162
15364769 7 mL pezzi 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15374769
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Per la conservazione e l'osservazione facile e sicura dei campioni. Le fiale di vetro per campioni con tappo a pressione o a scatto Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a pressione o a vite Fisherbrand™ in polietilene sono venduti separatamente.
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • Can be used with either snap-on or push-in caps
  • Rolled rim for easy cap application
  • Particularly suitable for the storage of powders and dry samples
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in or Snap-on Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Vetro neutro di tipo 1B
Volume (sistema metrico) 10.5 ml
Tipo di chiusura Tappo a scatto o a pressione
Dimensione chiusura 22 mm
Altezza (sistema metrico) 46 mm