Description
Requires
QPSL-18 frame with STA series handle or QDSL-18 with SSU series handle
Le coperture irradiate per mocio a testa piatta Micronova SnapMop™ combaciano con l'adattatore orientabile a 360° SlimLine™, che può essere bloccato a 180° per un controllo maggiore della pulizia. La vasta scelta di opzioni di tessuto offre assorbenza eccellente, pulizia efficace e spargimento del disinfettante per un'igiene mirata. Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie, dalla pulizia delle apparecchiature a una sala di produzione di grandi dimensioni.
- Coperture per mocio a testa piatta, irradiate e a scatto
- Fermi a scatta in acciaio inox
- Gli interni in poliestere-uretano sono completamente nel tessuto scelto
- Disponibile in una vasta gamma di tessuti per un'igiene mirata
- La maglia in 100% poliestere liscia NovaPoly — offre uno spargimento eccellente del disinfettante
- 100% poliestere a maglia PolySorb — per la rimozione dei residui e lo spargimento del disinfettante
- 100% poliammide non tessuto MegaTex — con capacità assorbente e superficie con proprietà abrasive medie
- 100% poliestere PolyMesh — con uno strato in rete, per uno sfregamento medio
- Disponibile senza interno in espanso per pulizia e igienizzazione rapide
- Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie da pulire
- Le coperture da 9 pollici sono eccellenti per spazi angusti e ristretti
- Le coperture da 14 e 18 pollici sono ideali per pavimenti, pareti e soffitti
- Combacia con il telaio in plastica QPSL o al telaio in acciaio inox QDSL
- Il giunto orientabile ruota di 360° ma può essere bloccato a 180° per un maggiore controllo della pulizia
- Compatibile con alcol e disinfettanti forti
- Irradiata con raggi gamma per aree e apparecchiature asettiche
- Lavabile per il riutilizzo
- Sterilizzabile in autoclave
Specifications
Specifications
| Dimensions | 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) |
| Product Type | Mop Cover |
| Codice colore | White |
| Tipo di testa | Flat |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in |
| Sterilità | Sterili |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35.6 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Show More |