Learn More
Micronova™ Copertura irradiata per mocio a testa piatta SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15873491 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Non-woven Polyamide
Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester
NovaPoly, 100% poliestere a maglia liscia
PolySorb, 100% poliestere a maglia, interno in uretano espanso
Polyester Abrasive Mesh, Urethane Foam, Polyester
Urethane Foam, Polyester
Dimensions:
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
5 x 9 in. (12.5 x 23 cm)
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensions Colore unitSize
15873491 PolySorb, 100% poliestere a maglia, interno in uretano espanso 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Bianco pezzi 24
13107576 Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester 45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.) Bianco pezzi 24
13147566 Urethane Foam, Polyester 22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.) Bianco pezzi 24
13127566 Urethane Foam, Polyester 45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.) Bianco pezzi 24
12891856 NovaPoly, 100% poliestere a maglia liscia 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Bianco pezzi 24
15561755 Polyester Abrasive Mesh, Urethane Foam, Polyester 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) Bianco pezzi 24
13127576 Non-woven Polyamide 5 x 9 in. (12.5 x 23 cm) Bianco pezzi 24
13187566 Non-woven Polyamide, Urethane Foam, Polyester 35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.) Bianco pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15873491 Fornitore Micronova™ N. del fornitore MZSM1118IR
Requires
QPSL-18 frame with STA series handle or QDSL-18 with SSU series handle
Irradiated, lightweight, snap-on flat head mop covers with urethane foam interiors, designed for effective cleaning and sanitizing in in aseptic environments, ISO 5 to ISO 9.
Le coperture irradiate per mocio a testa piatta Micronova SnapMop™ combaciano con l'adattatore orientabile a 360° SlimLine™, che può essere bloccato a 180° per un controllo maggiore della pulizia. La vasta scelta di opzioni di tessuto offre assorbenza eccellente, pulizia efficace e spargimento del disinfettante per un'igiene mirata. Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie, dalla pulizia delle apparecchiature a una sala di produzione di grandi dimensioni.
  • Coperture per mocio a testa piatta, irradiate e a scatto
  • Fermi a scatta in acciaio inox
  • Gli interni in poliestere-uretano sono completamente nel tessuto scelto
  • Disponibile in una vasta gamma di tessuti per un'igiene mirata
    • La maglia in 100% poliestere liscia NovaPoly — offre uno spargimento eccellente del disinfettante
    • 100% poliestere a maglia PolySorb — per la rimozione dei residui e lo spargimento del disinfettante
    • 100% poliammide non tessuto MegaTex — con capacità assorbente e superficie con proprietà abrasive medie
    • 100% poliestere PolyMesh — con uno strato in rete, per uno sfregamento medio
  • Disponibile senza interno in espanso per pulizia e igienizzazione rapide
  • Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi alle dimensioni della superficie da pulire
    • Le coperture da 9 pollici sono eccellenti per spazi angusti e ristretti
    • Le coperture da 14 e 18 pollici sono ideali per pavimenti, pareti e soffitti
  • Combacia con il telaio in plastica QPSL o al telaio in acciaio inox QDSL
  • Il giunto orientabile ruota di 360° ma può essere bloccato a 180° per un maggiore controllo della pulizia
  • Compatibile con alcol e disinfettanti forti
  • Irradiata con raggi gamma per aree e apparecchiature asettiche
  • Lavabile per il riutilizzo
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Dimensions 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Product Type Copertura irradiata per mocio a testa piatta
Tipo di testa Flat
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in
Sterilità Sterili
Lunghezza (sistema metrico) 45,7 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 12,7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Resistente a Prodotti chimici
Monouso No
Quantità 24/conf.
Care Instructions Istruzioni per il lavaggio -- L'articolo può essere lavato e riutilizzato. Accertarsi di aver eliminato completamente i disinfettanti prima di riutilizzare o sterilizzare a vapore. La temperatura dell'acqua o dell'asciugatore non deve essere superiore a 180 °C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; 10-6 Sterility Assurance Level per AAMI TIR33:2005; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Color-coded No
Materiale PolySorb, 100% poliestere a maglia, interno in uretano espanso