Learn More
Sampling Systems™ Snapper Sediment Sampler
Codice prodotto. 17912032 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17912032 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912032 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 5061A250
Spedizione stimata: 16-11-2026
The Snapper sediment sampler is ideal for taking samples of earth, silt and small stones in a variety of different environmental settings such as rivers, lakes and ponds.
  • Can be used in conjunction with telescopic rods
  • Spring loaded mechanism closes when it hits firm ground or is given a sharp jolt on the handle
Specifica
Product Type Sediment Sampler
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Monouso Reusable
Graduato No