Learn More
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine
Codice prodotto. 10221865 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 30 mm Tablet
80 x 60 mm Tablet
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10221865 80 x 60 mm Tablet Pezzo
10543451 50 x 30 mm Tablet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10221865 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 98050200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00€
    337.45€ / pezzi 1
    Risparmia 169.55€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine enables you to obtain a -79°C dry ice tablet, without complicated technology and without electricity.
  • Ideal cooling media for sample transport
  • Performance depends on room temperature and pressure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mm
Dimensioni (L x P) 80 x 60 mm Tablet
Da utilizzare con (applicazione) Ideal Cooling Media for Sample Transport, Used in Hospitals, Universities, Schools, Institutes, Laboratories, in The Chemical Industry and in Materials Testing Facilities
Da utilizzare con (apparecchiatura) CO2 Bottle with Standpipe
Peso (sistema metrico) 250 g
Materiale Polycarbonate
Product Type Snowpack Dry Ice Maker
Tipo Dry Ice Machine