Learn More
Novus Biologicals™ SNTB2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18366599 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366599 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366599 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00006645T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio SNTB2
Sinonimo D16S2531E, EST25263, SNT2B2dystrophin-associated protein A1, 59kD, basic component 2, SNT3beta-2-syntrophin, SNTLsyntrophin-3, syntrophin, beta 2 (dystrophin-associated protein A1, 59kD, basic component 2), syntrophin, beta 2 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, basic component 2), Syntrophin-3,59 kDa dystrophin-associated protein A1 basic component 2, Syntrophin-like
Simbolo del gene SNTB2