Learn More
Novus Biologicals™ SNX25 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Signal Transduction |
| Bersaglio | SNX25 |
| Sinonimo | sorting nexin 25 |
| Simbolo del gene | SNX25 |