Descrizione
- Massima igiene con un unico sistema: il dispenser per sapone e disinfettante può essere utilizzato con un'ampia gamma di ricariche in schiuma, liquido o gel per soddisfare le esigenze della tua attività e dei tuoi ospiti
- Formule delicate sulla pelle: i prodotti compatibili con il dispenser per sapone e disinfettante da parete Tork sono dermatologicamente testati e formulati con un valore di pH adatto alla pelle
- Riduci le ricariche: grazie al particolare design, il dispenser per sapone da bagno è testato per garantire oltre mezzo milione di erogazioni
- Scegli la quantità di prodotto da erogare: assicura la giusta igiene e offri la migliore esperienza per gli ospiti, riducendo gli sprechi
Specifica
Specifica
| Product Type | Soap Dispenser |
| Colore | Black |
| Alternate Part Number | 7322542114995 |
| Capacità | Hand Soap, Hand Sanitizer |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Elevation |