missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
SOCS-1 Polyclonal antibody specifically detects SOCS-1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigene | SOCS-1 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulazione | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias gene | JABTec-interacting protein 3, JAK binding protein, JAK-binding protein, SOCS-1CIS1, SSI-1CISH1, SSI1cytokine-inducible SH2 protein 1, STAT induced SH3 protein 1, STAT-induced STAT inhibitor 1, suppressor of cytokine signaling 1, TIP-3, TIP3Cish1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human SOCS-1 (NP_003736.1).,, Sequence:, MVAHNQVAADNAVSTAAEPRRRPEPSSSSSSSPAAPARPRPCPAVPAPAPGDTHFRTFRSHADYRRITRASALLDACGFYWGPLSVHGAHERLRAEPVGTFLVRDSRQRNCFFALSVKMASGPTSIRVHFQAGRFHLDGSRESFDCLFELLEHYVAAPRRMLGAPLRQRRVRPLQELCRQRIVATVGRENLARIPLNPVLRDYLSSFPFQI |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?