Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie 200
Codice prodotto. 12606255
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.200 - 1.400 g/ml
1.400 - 1.600 g/ml
Da 0.800 a 1.000 g/ml
Da 1.600 a 1.800 g/ml
Da 1.800 a 2.000 g/ml
da 1.00 a 1.20 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Dimensione della confezione
12606255 1.200 - 1.400 g/ml Pezzo
12871428 Da 0.800 a 1.000 g/ml Pezzo
12881428 da 1.00 a 1.20 g/ml Pezzo
12801438 1.400 - 1.600 g/ml Pezzo
12811438 Da 1.600 a 1.800 g/ml Pezzo
12821438 Da 1.800 a 2.000 g/ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12606255 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.95€
    11.88€ / pezzi 1
    Risparmia 1.07€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • 250 mm in length
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy of ± 0.002 specific gravity
  • Includes protective plastic tube
  • Available adjusted for either low or medium surface tension
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometri per peso specifico serie 200
Accuracy 0.004 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Glass
Intervallo Baumé 1.2 to 1.4 g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua
Intervallo di gravità specifica 1.200 - 1.400 g/ml
Temperature of Standardization 15.6°C