Learn More
Brannan™ Densimetro in vetro sodico
Codice prodotto. 12899197
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12899197 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12899197 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/404/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    14.76€ / pezzi 1
    Risparmia 5.19€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Calibrato per l'utilizzo a 20°C, l'idrometro di densità in vetro sodico Brannan™ è graduato per misurare la gravità specifica o la densità relativa.
Calibrated for use at 20°C. Brannan™ Soda Glass Density Hydrometer is graduated to measure Relative Density/Specific Gravity.
Densimetro multiuso calibrato per temperature di 20 °C. Graduato per misurare la densità relativa/gravità specifica.
  • Per tensione superficiale da 0.700 a 0.800 g/ml.
  • Con bulbo a pallini di piombo
  • Lunghezza 250 mm
  • Scala suddivisa in 0.002
  • Precisione a ±0.002 g/ml.
Specifica
Tipo Idrometro di densità
Accuracy 0.002 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Densità (sistema metrico) Da 1.00 a 1.100 g/ml
Da utilizzare con (applicazione) Per tensioni superficiali da 0.700 a 0.800 g/ml
Intervallo di gravità specifica 1 to 1.1 g/mL
Temperature of Standardization 20 °C