Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometers M50 Series
Codice prodotto. 32178837
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.20 a 1.25 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Dimensione della confezione
32178837 Da 1.15 a 1.20 g/ml pezzi 5
12831468 Da 1.10 a 1.15 g/ml Pezzo
32178831 Da 1.10 a 1.15 g/ml pezzi 5
12851468 Da 1.20 a 1.25 g/ml Pezzo
12841468 Da 1.15 a 1.20 g/ml Pezzo
12811468 Da 1.00 a 1.05 g/ml Pezzo
12821468 Da 1.05 a 1.10 g/ml Pezzo
12861468 Da 1.25 a 1.30 g/ml Pezzo
32178835 Da 1.25 a 1.30 g/ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 32178837 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/927/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    80.20€ / pezzi 5
    Risparmia 55.80€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • Includes protective plastic tube
  • 270 mm in length
  • Accuracy of 0.001 specific gravity
  • Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro per peso specifico M50
Accuracy 0.001 g/ml
Incrementi 0.001 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Da utilizzare con (applicazione) Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua
Intervallo di gravità specifica Da 1.15 a 1.20 g/ml