Learn More
Jaytec Glass™ Provetta per punto di fusione in vetro sodico
Codice prodotto. 30308646
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Diametro (sistema metrico):
1.30 to 1.40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
30308646 100 mm 1.30 to 1.40 mm pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308646 Fornitore Jaytec Glass™ N. del fornitore CAPMPO100
Spedizione stimata: 07-01-2027
Heat samples in Soda Glass Melting Point Tubes to determine their melting point. These tubes are made of industry-standard soda lime glass.
  • Designed to be compatible with all major melting point apparatus
  • Available in 75 mm or 100 mm lengths
Specifica
Product Type Melting Point Instrument
Diametro (sistema metrico) 1.30 to 1.40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Soda Lime Glass
Modello Open both ends
Quantità confezione 1000/confezione