Learn More
Brannan™ Idrometro Range Finder in vetro sodico
Codice prodotto. 12831428
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12831428 320 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12831428 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/550/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65€
    16.22€ / pezzi 1
    Risparmia 1.43€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Find the right hydrometer for your needs. Brannan™ Soda Glass Range Finder Hydrometers are frequently used to help select the appropriate hydrometer for subsequent accurate determinations.
Suitable for less accurate readings and are frequently used to help select the appropriate hydrometer for subsequent accurate determinations.
Specifica
Accuracy ±0.02 g/ml
Incrementi 0.01 g/ml
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Intervallo di gravità specifica da 0.70 a 2.00 g/ml
Temperature of Standardization 15.6 °C