Learn More
Brannan™ General Purpose Specific Gravity Hydrometers Series 50
Codice prodotto. 32178836
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.7 to 0.75 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.9 to 0.95 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 to 1.100 g/mL
1.10 to 1.15 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.20 to 1.25 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.300 to 1.350 g/mL
1.35 to 1.40 g/mL
1.40 to 1.45 g/mL
1.45 to 1.50 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Dimensione della confezione
32178836 0.750 to 0.800 g/mL pezzi 5
12881458 1.550 to 1.600 g/mL Pezzo
12821448 0.750 to 0.800 g/mL Pezzo
12831448 0.800 to 0.850 g/mL Pezzo
12841448 0.850 to 0.900 g/mL Pezzo
12861448 0.950 to 1.000 g/mL Pezzo
32178829 0.950 to 1.000 g/mL pezzi 5
12881448 1.050 to 1.100 g/mL Pezzo
12801458 1.150 to 1.200 g/mL Pezzo
12871448 1.000 to 1.050 g/mL Pezzo
12821458 1.250 to 1.300 g/mL Pezzo
12831458 1.300 to 1.350 g/mL Pezzo
12871458 1.500 to 1.550 g/mL Pezzo
12841458 1.35 to 1.40 g/mL Pezzo
12861458 1.45 to 1.50 g/mL Pezzo
12811448 0.7 to 0.75 g/mL Pezzo
12851448 0.9 to 0.95 g/mL Pezzo
12891448 1.10 to 1.15 g/mL Pezzo
12811458 1.20 to 1.25 g/mL Pezzo
12851458 1.40 to 1.45 g/mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 32178836 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/902/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.91€
    60.33€ / pezzi 5
    Risparmia 41.58€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivisions 0.002
  • Accuracy ±0.002 specific gravity
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Specific Gravity Hydrometer
Accuracy 0.002 g/mL
Incrementi 0.002 g/mL
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Da utilizzare con (applicazione) Relative density of a given liquid with that of water
Intervallo di gravità specifica 0.750 to 0.800 g/mL