Learn More
Brannan™ Idrometro per densità relativa in vetro sodico
Descrizione
Constructed of Soda glass, steel shot ballast, synthetic wax resin. Brannan™ Soda Glass Specific Gravity Hydrometer compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C.
The specific gravity 60/60°F scale compares the relative density of a given liquid with that of water, at 60°F (15.6°C).
- Constructed of Soda glass, steel shot ballast, synthetic wax resin
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Idrometro per peso specifico |
| Accuracy | ±0,002 g/ml |
| Incrementi | 0.002 g/ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 650 e nella nuova versione (ormai superata) del 1960 dello standard britannico 718 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per tensioni superficiali da 0.700 a 0.800 g/ml |
| Intervallo di gravità specifica | da 1.00 a 1.10 g/ml |
| Temperature of Standardization | 15,6 °C |