Learn More
Soda Lime, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15652810 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15652810 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15652810 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 266434500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
ACS Reagent, granular, +100 mesh particle size
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Soda Lime
Colore Beige
Forma fisica Granular
pH 7.0 - 14.0
CAS 8006-28-8
Materiale Soda Lime
Quantità 500 g
Formula molecolare CaHNaO2
Numero MDL MFCD00134094
Dimensioni maglia +100mesh particle size
Numero UN UN1907
Imballaggio Poly Bottle
InChI Key HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
IUPAC Name sodium;oxocalcium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Grado Reagente ACS