Learn More
Marienfeld Superior™ Perle di vetro soda-calcico
Codice prodotto. 10119872
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 mm
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10119872 5 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10119872 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 4901005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.77€
    22.25€ / 1kg
    Risparmia 10.52€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Marienfeld Superior™ Perle de vetro per mescolare e macinare
  • Prodotti da vetro soda-calcico
  • Solidi, lucidati
  • In sacchetti di polietilene da 500 g rispettivamente 1000 g
  • Disponible in diversi diametri
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Vetro soda-calcico
Diametro (sistema metrico) 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per mescolare e macinare
Quantità 1 kg