Learn More
Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico con tappo a vite
Codice prodotto. 10792817
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
750 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10792817 750 ml pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10792817 Fornitore Gravis N. del fornitore H02768612+R27182S12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.75€
    34.46€ / pezzi 12
    Risparmia 19.29€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 750 ml
Include Tappo a vite
Materiale Vetro soda-calcico
Quantità Confezione da 12
Product Type Flacone in vetro